Learn More
Tetronic Acid, TRC
Code produit 30456305
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30456305 100 mg 100mg
30454465 50 mg 50mg
30449952 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456305 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT309515100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4971-56-6
Formule moléculaire C4H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 100.07
Synonyme Furan-2,4-dione
Nom IUPAC oxolane-2,4-dione
SMILES O=C1COC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetronic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1-2H2
Poids de la formule 100.016