Learn More
Texas Instruments Calculatrice graphique avec statistiques avancées
Code produit 11720209 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage
11720209 LCD
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11720209 Fournisseur Texas Instruments Code fournisseur 1731112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    212.81€ / 1 pièces
    Économisez 17.19€
    7% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
La calculatrice graphique avec statistiques avancées propose sept styles de graphiques pour différencier les tracés, un éditeur de résolution d'équations et la technologie Flash qui vous permet de personnaliser votre calculatrice.
  • Sept styles de graphiques différencient les graphiques : Ligne, trait épais, trait pointillé, ombrage, et plus encore.
  • L'éditeur de résolution d'équations permet de résoudre interactivement différentes variables.
  • Statistiques avancées : Tests d'hypothèses, intervalles de confiance et distribution.
  • Stockez des groupes de données connexes dans les archives pour une utilisation ultérieure.
  • Analyse de régression avec régressions sinusoïdales et logistiques.
  • La technologie Flash vous permet de personnaliser votre calculatrice en téléchargeant un logiciel (nécessite une calculatrice TI-GRAPH). LINK™).
  • Contenu de l'emballage : câble de liaison (pour connecter à d'autres calculatrices), quatre piles AAA, étui coulissant et instructions.
Spécification
Type de produit Calculatrice graphique
Type d’affichage LCD
Dimensions de l’écran 63,5 de large x 38,1 mm de haut
Principales fonctions Statistiques avancées : Tests d'hypothèses, intervalles de confiance et distribution
Mémoire 24 KB de RAM, 160 KB de stockage de données
Modèle TI-83+
Quantité 1 de chaque
Hauteur (impériale) 7,2 in
Hauteur (métrique) 182,5625mm
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (métrique) 88,9mm
Type de batterie AAA
Alimentation électrique Quatre piles AAA
Comprend Câble de liaison, quatre piles AAA, étui coulissant et instructions