Learn More
Texas Instruments Calculatrice scientifique, à énergie solaire
Code produit 11843460 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Forme tabulaire
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
11843460 Forme tabulaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11843460 Fournisseur Texas Instruments Code fournisseur 1731106
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette calculatrice scientifique à énergie solaire est dotée d'un écran multiligne, d'un choix de trois solveurs et de la possibilité d'effectuer des calculs vectoriels et matriciels.
  • Affichage sur quatre lignes.
  • Statistiques à une et deux variables.
  • MultiView™ L'écran affiche plusieurs calculs simultanément.
  • Sélectionnez les modes de format numérique (degrés/radians), flottant/fixe et format des nombres.
  • Choisissez parmi trois solveurs : équation numérique, polynôme et système d'équations linéaires.
  • Afficher une fonction définie sous forme de tableau.
  • Déterminer la dérivée et l'intégrale numériques des fonctions réelles.
  • Effectuez des opérations sur les vecteurs et les matrices à l'aide d'une fenêtre de saisie de vecteurs et de matrices.
Spécification
Type de produit Calculatrice scientifique
Type d’affichage Forme tabulaire
Principales fonctions L’écran d’affichage Multi-vue affiche plusieurs calculs en même temps
Mémoire 7 Variables
Modèle TI-36X Pro
Quantité 1 de chaque
Hauteur (impériale) 0,8 in
Hauteur (métrique) 20,32mm
Largeur (impériale) 3,3 in
Largeur (métrique) 83,82mm
Type de batterie Solaire
Alimentation électrique Pile solaire
Comprend Étui coulissant, instructions