Learn More
Invitrogen™ Texas Red™ Sulfonyl Chloride, mixed isomers
Code produit 11580776
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
10 x 1 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11580776 10 mg 10mg
10414212 10 x 1 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11580776 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T353
Chlorure de sulfonyle Texas Red™, isomères mixtes
Le chlorure de sulfonyle Texas Red™ réactif à l’amine peut être utilisé pour créer des bioconjugués fluorescents rouges lumineux avec des maxima d’excitation/d’émission de ∼595/615 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Type de produit Chlorure de sulfonyle
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Réactivité chimique Amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Groupement de réactifs Chlorure de sulfonyle
Marqueur ou colorant Texas Red™
Type d’étiquette Colorants classiques
Gamme de produits Texas Red
Émission 615
Excitation 595