Learn More
Invitrogen™ Texas Red™-X, Succinimidyl Ester, mixed isomers
Code produit 11510796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11510796 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11510796 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T6134
 Article restreint
En stock
Texas Red™-X, ester succinimidyle, isomères mixtes
Le mélange isomérique de Texas Red-X réactif à l’amine et d’ester succinimidyle et ses conjugués émettent à une longueur d’onde plus longue que la tétraméthylrhodamine ou la rhodamine B Lissamine, et figurent parmi les troisièmes étiquettes de longue longueur d’onde les plus couramment utilisées en microscopie par fluorescence et en cytométrie en flux. Les conjugués de protéines préparés avec l’ester succinimidyle Texas Red-X ont également un rendement de fluorescence plus élevé que ceux avec le même rapport de marquage préparé avec le chlorure de sulfonyle Texas Red.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Type de produit Ester succinimidyle
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Réactivité chimique Amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle
Marqueur ou colorant Texas Red™
Type d’étiquette Colorants classiques
Gamme de produits Texas Red