Learn More
Texwipe™ 10 lingettes à bord soudé Alpha™
Code produit 15614987 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Type de produit:
Lingette pré-humidifiée
Lingette sèche
Solution de saturation:
70 % d'IPA, 30 % d'eau pour préparations injectables (WFI).
Alcool isopropylique à 70
Essuyeur sec
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
400 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Type de produit Solution de saturation Conditionnement
15614987 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) Lingette pré-humidifiée Alcool isopropylique à 70 400 pièces
11585355 12 x 12 in Lingette sèche Essuyeur sec 100 pièces
15604987 12 x 12 in Lingette pré-humidifiée 70 % d'IPA, 30 % d'eau pour préparations injectables (WFI). 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15614987 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX3285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.46€
    946.80€ / 400 pièces
    Économisez 43.66€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Pour les applications de classes ISO 3 et 4
  • Vectra™ purification —et inspection en continu, sans intervention manuelle
  • Construction interlock double maille anti-fissuration en polyester à filament continu à 100 %
  • Lingette étanche brevetée pour libération de particules et de fibres la plus faible
  • Équilibre optimal entre l’efficacité de l’essuyage, la résistance à l’abrasion et l’absorbance
  • Lingette idéale pour une utilisation dans plusieurs environnements
  • Traçabilité d’un lot à l’autre
Informations sur la commande
Disponible sèches ou stériles et présaturé avec de l’isopropanol. Poids de base : 130 g/m2. Lingettes stériles 19-130 2061- 50 lingettes emballées / boîte à plat, 5 boîtes à plat / boîtes ; 19-165-653 20 lingettes conditionnées par flexpack, 20
Spécification
Type de produit Lingette pré-humidifiée
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,9 cm x 22,9 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,9 cm
Matériau Polyester
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Bords Scellé
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Lingettes idéales pour une utilisation dans de multiples environnements
Solution de saturation Alcool isopropylique à 70
Stérilité Stérile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • wipers pre-wetted with 40%-100% IPA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol