Description
- En PP / cellulose à bords thermoformés pour une absorption élevée et une forte résistance aux acides
- Texture très douce
- Idéal pour le polissage et le nettoyage des instruments délicats, en particulier des surfaces sensibles aux rayures.
- Excellent pour éliminer les acides, l’eau-forte et les déversements de produits chimiques
Informations sur la commande
Poids de base : 112 g/m2.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes BetaWipe™ |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 22,9 cm x 22,9 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 22,9 cm |
| Matériau | Cellulose, Polypropylène |
| Poids de base | 112 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Dimensions (L x l) | 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour l'élimination des acides, des produits de gravure et des déversements chimiques. |