Learn More
Texwipe™ Écouvillons stériles en mousse CleanFoam
Code produit 17268879 Tous les produits Texwipe Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (impériale):
5 in
5,02 in
Largeur (impériale) de la tête:
0,51 in
0,78 in
Conditionnement:
50 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Largeur (impériale) de la tête unitSize
17268879 5,02 in 0,51 in 500 pièces
15951457 5,02 in 0,51 in 50 pièces
16223481 5 in 0,78 in 50 pièces
17248879 5 in 0,78 in 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17268879 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur STX712A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Texwipe CleanFoam Écouvillons en mousse stériles, longueur : 5 in, 132,2 mm, largeur de la tête : 0,78 in, 19,7 mm, type de poignée : Polypropylène, Polyuréthane, utilisations recommandées : sécurité d’emploi
  • Texwipe CleanFoam Écouvillons en mousse stériles
  • Longueur : 132,2 mm
  • Longueur de la tête : 19,7 mm
  • Type de poignée : Polypropylène, Polyuréthane
  • Utilisations recommandées : sécurité d’emploi
  • Surveillance de l’environnement
  • Nettoyage avec des solutions et des solvants compatibles
  • Récupération de poudres fines
  • Échantillonnage de surface
  • Prélèvement et transport d’échantillons bactériologiques
  • Spécification
    Longueur (impériale) 5,02 in
    Type de produit Écouvillon
    Longueur (métrique) 127,5 mm
    Matériau Polyuréthane
    Largeur (impériale) de la tête 0,51 in
    Largeur (métrique) de la tête 13 mm
    Type de poignée Polypropylène
    Type d’adhésif Lien thermique complet
    Matériau de la poignée Polypropylène
    Type de pointe Rectangle
    Matériau de la pointe Polyuréthane