Learn More
Texwipe™ Seaux en polypropylène pour salles blanches
Code produit 17995231 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blue
Vert
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17995231 Blue 1 pièce
17905241 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17995231 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX7061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.36€
    79.70€ / 1 pièces
    Économisez 13.66€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Spécification
Capacité (métrique) 22 L
Matériau Polypropylène
Couleur Blue
Dimensions 18 x 9,5 x 9,5 in (45 x 24 x 24 cm)
À utiliser avec (application) Balais plats
Hauteur (impériale) 9,5 in
Hauteur (métrique) 24 cm
Longueur (impériale) 18 in
Longueur (métrique) 45 cm
Largeur (impériale) 9,5 in
Largeur (métrique) 24 cm