Description
- Papier bond pour salle blanche blanc à lignes imprimées TexWrite™ 22 avec faible génération de particules et de fibres
- 100 pages inscriptibles (50 feuilles) dans une reliure en spirale
- Couverture résistant aux produits chimiques en PE haute densité
- Résistant à l’IPA, encres à faible teneur en sodium et faible contamination ionique
- Pages entièrement rotatives avec possibilité de d’être posées à plat pour une utilisation dans des environnements de salles blanches
- L’autoclavage est déconseillé
- Sans liant en latex naturel
Spécification
Spécification
| Matériau | Papier sans latex |
| Couleur | Blanc |
| Matériau du couvercle | HDPE |
| Dimensions (L x l) | 5,5 x 8,5 in |
| Longueur (impériale) | 5,5 in |
| Longueur (métrique) | 140 mm |
| Largeur (impériale) | 8,5 in |
| Largeur (métrique) | 216 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour cahier d’enregistrement, tenue de dossiers, report de données et notes |
| Type de produit | Cahier à spirale pour salle blanche |
| Afficher plus |