Learn More
Texwipe™ Cahiers à spirale pour salles blanches
Code produit 15712416 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
3 x 5 in
5,5 x 8,5 in
8,5 x 11 in
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15712416 3 x 5 in 20 pièces
11545415 8,5 x 11 in 10 pièces
11555415 5,5 x 8,5 in 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15712416 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX5742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    280.18€ / 20 pièces
    Économisez 38.82€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-03-2027
Pour la prise de notes et l’enregistrement des données
  • Papier bond pour salle blanche blanc à lignes imprimées TexWrite™ 22 avec faible génération de particules et de fibres
  • 100 pages inscriptibles (50 feuilles) dans une reliure en spirale
  • Couverture résistant aux produits chimiques en PE haute densité
  • Résistant à l’IPA, encres à faible teneur en sodium et faible contamination ionique
  • Pages entièrement rotatives avec possibilité de d’être posées à plat pour une utilisation dans des environnements de salles blanches
  • L’autoclavage est déconseillé
  • Sans liant en latex naturel
Spécification
Matériau Papier sans latex
Couleur Blanc
Matériau du couvercle HDPE
Dimensions (L x l) 3 x 5 in
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (impériale) 5 po
Largeur (métrique) 127 mm
À utiliser avec (application) Pour cahier d’enregistrement, tenue de dossiers, report de données et notes
Type de produit Cahier à spirale pour salle blanche
Poids (impériale) 22 lb
Poids (métrique) 9,97 kg