Learn More
Texwipe™ Écouvillons CleanTip™ : Série CleanFoam™
Code produit 15722426 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
2,63 in
2,65 in
2,744 in
2,756 in
2,795 in
6,41 in
Type de pointe:
Flexible
Pointu
Pâle souple
Rigide
Type de poignée:
Compact
Long manche
Conditionnement:
500 pièces
Pack de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Type de pointe Type de poignée unitSize
15722426 2,65 in Flexible Compact 500 pièces
15732426 2,795 in Rigide Compact 500 pièces
15712426 6,41 in Pâle souple Long manche 500 pièces
15838304 2,756 in Pointu Compact Pack de 500
15762426 2,744 in Pâle souple Compact 500 pièces
15752426 2,63 in Pointu Compact 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15722426 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX741B
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente absorption
Blanchi CleanFoam Têtes fabriquées en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes de 100 pores par pouce pour une excellente capacité et un excellent amorti.
  • Écouvillons en mousse les plus propres disponibles avec une capacité solvante et une capture de la contamination supérieures
  • Traités par solvant pour des niveaux très faibles de résidus non volatils et de génération de particules
  • Une bonne résistance —chimique permet l'utilisation de solvants tels que l'alcool isopropylique et l'application de lubrifiants et autres liquides.
  • Têtes soudées thermiquement sur des manches en polypropylène, sans adhésifs contaminants. Fabriquées à partir des matériaux les plus propres disponibles
  • Un processus automatisé de haute précision garantit des performances, un dimensionnement et une propreté uniformes
  • Sans silicone Bag-Within-A-Bag™ L'emballage se compose d'un sachet extérieur thermoscellé résistant aux solvants qui protège les sachets intérieurs contenant les écouvillons.
  • Chaque sachet externe présente un code-barres individuel pour faciliter la traçabilité et le contrôle de la qualité
Spécification
Structure Pointe à tête flexible, manche compact
Diamètre (impériale) de la poignée 0,094 in
Longueur (impériale) 2,65 in
À utiliser avec (application) Application et élimination de lubrifiants, d’adhésifs et d’autres solutions dans un environnement propre critique, récurage de zones à recoins, élimination d’excès de matériaux, de débris, nettoyage des surfaces et des joints d’intersection
Couleur de la poignée Vert clair
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 2,4mm
Longueur (métrique) 67,3mm
Longueur (impériale) de la poignée 2,24 in
Longueur (métrique) de la poignée 56,8mm
Matériau CleanFoam
Dimensions Standard
Épaisseur (métrique) 3 mm
Longueur (impériale) de la pointe 0,413 in
Type de poignée Compact
Longueur (métrique) de la pointe 10,5mm
Largeur (métrique) de la pointe 7 mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,25 in
Diamètre (métrique) de la pointe 3,4mm
Diamètre (impériale) de la pointe 0,134 in
Type d’adhésif Thermique
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de pointe Flexible
Matériau de la pointe Mousse en polyuréthane