Learn More
Beskrivning
Innehåller
Serpillère avec poignée télescopique et assemblage de tête
À utiliser avec des lingettes humides, sèches ou stériles
- Compatible avec les protocoles ISO classe 3 pour 8 salles blanches, zones stériles et aseptiques
- Conçu pour une utilisation avec des lingettes pour salle blanche standard de 9 × 9 po (23 × 23 cm) et 12 × 12 po (30,5 × 30,5 cm)—élimine le besoin de qualifier et de stocker des lingettes ou des housses de serpillère supplémentaires
- La tête de serpillère avec brevet déposé utilise des clips en polyéthylène non abrasifs pour fixer solidement une ou plusieurs lingettes sur la tête
- La méthode de fixation de la lingette ne libère pas de particules, de fibres ni de saletés
- Le système peut être stérilisé par irradiation aux rayons gamma, par produits chimiques, par peroxyde d’hydrogène vaporisé (VHP) ou par oxyde d’éthylène (EtO)
Specifikationer
Specifikationer
| Dimensions | 7 x 4 po Head Assembly |
| Type de produit | Serpillère pour salle blanche |
| Stérilité | Stérile |
| Comprend | Assemblage de tête de 7 x 4 po et poignée télescopique de 30 à 53 po |
| Certifications/Conformité | ISO classe 3 à 8 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?