Learn More
Texwipe™ Étiquettes pour salle blanche thermique directe
Code produit 15591245 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (impériale):
1,5 x 1,5 in
3 x 2 po
4 x 2 po
Conditionnement:
4 rouleaux
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (impériale) Conditionnement
15591245 1,5 x 1,5 in 4 rouleaux
15511255 4 x 2 po 4 rouleaux
15501255 3 x 2 po 4 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15591245 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX515D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    681.00€
    576.02€ / 4 rouleaux
    Économisez 104.98€
    15% de réduction
Expédition estimée: 09-02-2027
Conçu pour les environnements critiques où l’impression thermique directe est utilisée
  • Polypropylène à faible dégazage fabriqué avec des lixiviaux ultra-faibles et des particules faibles
  • Sensible à la pression d’expédition rapide
  • Disponible avec deux niveaux d’adhésif différents permettant une adhérence permanente sans laisser de résidus
  • Testé pour les particules de surface, nettoyées et en double emballage
Spécification
Type d’adhésif Acrylique
Format Étiquette
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Conçu pour les environnements critiques où l’impression thermique directe est utilisée
Quantité 1000/Bte
Dimensions (impériale) 1,5 x 1,5 in
Dimensions (métrique) 3,8 x 3,8 cm
Plage de températures (impériale) –20 à 140°F
Plage de températures (métrique) –29 à 60°C
Épaisseur (impériale) 3,3 mil