Learn More
Texwipe™ Tapis pour le contrôle de contamination IdealMat™ - 30 couches
Code produit 11565315 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Dimensions (L x l):
25 x 45 po
45 x 25 po
46 x 36 po
Conditionnement:
8 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) unitSize
11565315 Blanc 45 x 25 po 8 pièces
11525325 Bleu 46 x 36 po 8 pièces
11505325 Bleu 45 x 25 po 8 pièces
12410070 Blanc 46 x 36 po -
15762386 Gris 25 x 45 po 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11565315 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur AMA254581W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.24€
    301.99€ / 8 pièces
    Économisez 13.25€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Appliquer directement sur le sol
  • Un revêtement adhésif homogène sur chaque couche capture les particules provenant du trafic piétonnier et des roues des équipements
Spécification
Dimensions (L x l) 45 x 25 po
Quantité 30 feuilles/tapis