Learn More
Texwipe™ Tapis pour le contrôle de contamination IdealMat™ - 60 couches
Tous les produits Texwipe ProduitsDescription
Appliquer directement sur le sol
Choisissez des tapis 30 ou 60 couches.
- Un revêtement adhésif homogène sur chaque couche capture les particules provenant du trafic piétonnier et des roues des équipements
- L’agent antimicrobien contenu dans le revêtement réduit le risque de propagation des germes et des bactéries dans une zone contrôlée
Specifica
Specifica
| Dimensions (L x l) | 45 x 25 po |
| Quantité | 60 feuilles/tapis |
| Couleur | Blanc |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?