Learn More
Texwipe™ KOGO™ Rubans adhésifs pour salles blanches TPA
Code produit 17956620 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Dimensions (L x l):
36 yd x 1 in
36 yd x 2 in
Format:
Rouleau
Conditionnement:
24 rouleaux
48 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Format unitSize
17956620 Transparent 36 yd x 1 in Rouleau 48 pièces
17885432 Blanc 36 yd x 2 in Rouleau 24 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17956620 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TPA1048CL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Solution adhésive pour salles blanches, idéale pour le scellage et le conditionnement de matériaux en environnements critiques.
  • Idéal pour le scellage, l'emballage, le codage couleur et l'identification des produits en salles blanches.
  • Sacs réutilisables à fermeture hermétique pour salles blanches
  • Conformabilité, adhérence et cohésion élevées
  • Support en PEBD et adhésif acrylique
  • Sans latex, à faible teneur en halogènes, en chlorures lixiviables et en métaux lourds.
  • 5,5 mil d'épaisseur totale
  • 7,62 cm (3 in) Noyau en PEHD
  • Longueur du rouleau : 33 m (36 yd)
  • Large choix de couleurs et de largeurs disponibles
  • Le numéro de cat. 18-366-461 comprend 5 cm (2 in) perforations
Informations sur la commande
Emballé de manière unique dans des sacs pour salle blanche à pression et scellée.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 3
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Transparent
Format Rouleau
Matériau PEBD
À utiliser avec (application) Conditionnement en salle blanche, codage couleur, étiquetage et scellage des boîtes à plaquettes
Sans latex Oui
Quantité 48/Pk.
Plage de températures (impériale) -40 à 190 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à +88 °C
Épaisseur (impériale) 5,5 mil
Dimensions (L x l) 36 yd x 1 in
Longueur (impériale) 36 yd.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 2.5 cm
Diamètre (impériale) 3 po
Diamètre (métrique) 7.62 cm