Learn More
Texwipe™ Grand écouvillon d’échantillonnage Absorbond™
Description
- Le tissu non tissé en 100 % polyester hydrolié ne contient aucun surfactant contaminant
- Fournit d’excellents taux de récupération en piégeant les échantillons dans la structure de l’écouvillon sans adhérer à l’échantillon, ce qui permet une libération complète dans le diluant
- Compatible avec une vaste gamme de solvants
- Le manche en polypropylène rigide offre un support ferme pour l’échantillonnage de vastes zones et de surfaces planes
- Le manche détachable permet de placer la tête de l’écouvillon dans un flacon d’échantillonnage en réalisant le moins de manipulations possible
Spécification
Spécification
| Structure | Spatule à tête plate, manche facile à saisir |
| Diamètre (impériale) de la poignée | 0,205 in |
| Longueur (impériale) | 5,02 in |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage des surfaces sensibles telles que les modules optiques, utilisation de solvants (comme l’IPA), nettoyage des rainures, des traces, des fentes et autres petits espaces |
| Couleur de la poignée | Vert clair |
| Type de produit | Écouvillon |
| Diamètre (métrique) de la poignée | 5,2mm |
| Longueur (métrique) | 127,5mm |
| Longueur (impériale) de la poignée | 4,008 in |
| Longueur (métrique) de la poignée | 101,8mm |
| Afficher plus |