Learn More
Descripción
Podoplanin Monoclonal antibody specifically detects Podoplanin in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Podoplanin |
| Applications | Blocking Assay, ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | PMab-1 |
| Conjugate | DyLight 650 |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | 36-KD, aggrus, Gp36, GP40, HT1A-1, hT1alpha-1, hT1alpha-2, lung type I cell membrane associated glycoprotein, lung type-I cell membrane-associated glycoprotein (T1A-2), OTS 8, OTS8, PA2.26 antigen, podoplanin, T1A, T1-alpha |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was raised by immunising rats with 14-residue synthetic peptide mpp3851, which corresponds to amino acids 38-51 (GDGMVPPGIEDKIT) of the platelet-aggregation-stimulating (PLAG) domain of mouse podoplanin. Spleen cells were then harvested, and fused to P3U1 cells to generate stable hybridomas. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?