Learn More
Texwipe™ Étiquette d’indication chimique pour stérilisations à la vapeur
Code produit 15655179 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
4 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15655179 Bleu 4 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15655179 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX522A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00€
    640.68€ / 4 rouleaux
    Économisez 81.32€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 31-03-2027
Le matériau unique de l’étiquette Texwipe empêche l’effacement des données écrites par le procédé de stérilisation à la vapeur. Notre adhésif permet d’enlever l’étiquette après l’autoclavage et de la réappliquer sur un formulaire de suivi pour l’archivage
  • Conçues et formatées pour l’enregistrement des données et le suivi des échantillons
  • L’encre de l’indicateur signale la fin de l’autoclave
  • Amovibles à partir de surfaces en verre, en métal et des sachets pour stérilisateur
  • Aucun
  • Spécification
    Autoclavable Autoclavable
    Type d’adhésif Acrylique
    Couleur Bleu
    Format Étiquette
    Matériau Teslin
    Print Technology Laser
    Type de produit Indication de stérilisation préimprimé, autoclave
    Stérilité Non stérile
    À utiliser avec (application) Pour indicateur chimique
    Durée de vie 2 ans
    Quantité 500/Bte
    Dimensions (impériale) 2 x 2 po
    Dimensions (métrique) 5,08 x 5,08 cm
    Dimensions (L x l) 2 x 2 in
    Longueur (impériale) 2 x 2 po
    Largeur (impériale) 5 cm
    Largeur (métrique) 5 cm