Learn More
Texwipe™ Écouvillons stériles en polystyrène
Code produit 17278879 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale) de la tête:
0,22 in
Largeur (métrique) de la tête:
5,8 mm
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) de la tête Largeur (métrique) de la tête Conditionnement
17278879 0,22 in 5,8 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17278879 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur STX763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    839.60€
    803.39€ / 500 pièces
    Économisez 36.21€
    4% de réduction
Expédition estimée: 02-03-2027
Les écouvillons en polyester filé stériles de Texwipe sont fabriqués à l’aide d’un polyester de qualité USP à 100 %, solidement fixé sur la poignée en bois ou en polystyrène par un adhésif aqueux.
  • Surveillance de l’environnement
  • Nettoyage avec des solutions et des solvants compatibles
  • Récupération de poudres fines
  • Échantillonnage de surface
  • Prélèvement et transport d’échantillons bactériologiques
  • Spécification
    Longueur (impériale) 6,1 in
    Type de produit Écouvillon
    Longueur (métrique) 155 mm
    Matériau Polyester filé de qualité médicale
    Largeur (impériale) de la tête 0,22 in
    Largeur (métrique) de la tête 5,8 mm
    Type de poignée Polystyrène
    Type d’adhésif À base d’eau
    Matériau de la poignée Polystyrène
    Type de pointe Grand
    Matériau de la pointe Mousse