Learn More
Texwipe™ TexWrite™ Blocs-notes TexNotes
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
72 pièces
Description
Caractéristiques
- Bond 22 pour salle blanche Blue TexWrite™
- Adhésif temporaire, exclusif
- 72 Feuilles par bloc
- Conditionné en salle blanche
- Longueur × largeur : 7,62 × 10,16 cm (3 × 4 po.)
- Ultra-propre, faible génération de particules et de fibres
- Adhésif amovible, à faibles résidus
- Faible contamination ionique
Spécification
Spécification
| Matériau | Élastomère polymérique |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l) | 3 x 4 in |
| Longueur (impériale) | 3 in |
| Longueur (métrique) | 76 mm |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Largeur (métrique) | 102 mm |
| À utiliser avec (application) | Annotation de documents, étiquetage d’équipements, notes et rappels |
| Type de produit | Bloc de notes adhésives |
| Poids (impériale) | 22 lb |
| Afficher plus |