Learn More
Texwipe™ TexWrite™ Cahiers pour salle blanche
Code produit 11515415 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11515415 Bleu 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11515415 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX5708
Expédition estimée: 08-12-2026
Les cahiers scientifiques à reliure permanente ont une reliure cousue qui empêche de retirer des pages sans dommages évidents
  • Toutes les pages sont numérotées séquentiellement avec des lignes de signature et datation doubles pour une sécurité d’enregistrement accrue
  • Couverture en Mylar™ résistante aux produits chimiques, collée de manière permanente
  • Cahier de 100 feuilles bleues à lignes imprimées, en substrat TexWrite durable, imprimées avec de l’encre légèrement teintée, à faible teneur en sodium et en calcium
Informations sur la commande
Chaque cahier est emballé sous film protecteur rétractable en PP.
Spécification
Matériau Silicone
Couleur Bleu
Matériau du couvercle Mylar étanche
Dimensions (L x l) 8,2 x 11 in
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 216 mm
Largeur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 279 mm
À utiliser avec (application) Cahier de laboratoire, consignation des données essentielles, enregistrement légal
Type de produit Cahier pour salle blanche