Learn More
Texwipe™ Kits de validation de nettoyage COT
Code produit 15500023 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de validation de COT
Kit de validation, écouvillon à long manche
À utiliser avec (application):
Échantillonnage de 12 zones de production
Échantillonnage de 72 zones de production
Conditionnement:
18 kits
18 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (application) Conditionnement
15500023 Kit de validation, écouvillon à long manche Échantillonnage de 12 zones de production 18 kits
10514495 Kit de validation de COT Échantillonnage de 72 zones de production -
11521264 Kit de validation de COT Échantillonnage de 12 zones de production 18 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15500023 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX3343
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2505.00€
    2161.08€ / 18 kits
    Économisez 343.92€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-01-2027
Includes
Flacons, écouvillons et étiquettes pour l’échantillonnage de 12 ou 72 zones de production et récipient de transport des échantillons.
Conçu pour simplifier l’échantillonnage pour la validation du nettoyage. Kits compatibles pour une utilisation avec les analyseurs COT Sievers Modèle 800/900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical Modèle 1010 et Shimadzu TOC-V Series™
Conçus pour simplifier l’échantillonnage pour la validation du nettoyage.Kits compatibles avec les analyseurs de COT Sievers modèle 800 / 900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical modèle 1010 et Shimadzu TOC-V Series™.
Flacons
  • Certifié de faible niveau de COT (moins de 10 Glc mug/l, moins de 10 ppb) garantissant la cohérence dans la contribution de fond de flacon
  • Les flacons prélavés sont dotés d’un bouchon monobloc et d’une conception de septa pour faciliter l’échantillonnage et l’analyse
  • Le surbouchon en polyéthylène protège la surface du septum de la contamination jusqu’au moment de l’analyse
  • La conception de l’épaulement incliné minimise l’espace de tête pour un niveau de COT de fond réduit
  • Approuvé pour une utilisation par les munitions du fabricant d’instrumentation COT1
Écouvillon d’échantillonnage
  • Certifié de faible niveau de COT (moins de 50 Glc mug/l, moins de 50 ppb) garantissant la cohérence dans la contribution de fond d’écouvillon
  • La tête en polyester double couche à double tricotage piège les contaminants dans la structure en tricot pendant l’échantillonnage
  • Permet une collecte et une libération maximales de contaminants dans le diluant pour offrir d’excellents taux de récupération
  • La poignée de rupture entaillée permet de placer la tête dans le flacon avec une manipulation et une contamination minimales
  • La poignée en polypropylène à 100 % garantit l’absence de contaminants supplémentaires et offre une excellente résistance aux produits chimiques
Certifications
Certificat d’analyse inclus sur chaque boîte.
Spécification
Type de produit Kit de validation, écouvillon à long manche
À utiliser avec (application) Échantillonnage de 12 zones de production
Comprend 12 bouchons de septa liés pour flacons transparents de 40 ml, 24 écouvillons d’échantillonnage à faible teneur en COT Alpha™ et long manche, 12 étiquettes de flacon vierges
Quantité 18/boîte