Learn More
TFAP, MedChemExpress
Code produit 16467407
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16467407 5 mg
16445526 100 mg
16424698 10 mg
16410987 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16467407 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112731
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress TFAP is a selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor, with an IC50 of 0.8 μM.
TFAP is a selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor, with an IC50 of 0.8 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau TFAP
CAS 1011244-68-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H10F3N3O
Quantité 5 mg
Synonyme N-(5-Aminopyridin-2-yl)-4-(trifluoromethyl)benzamide
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 155 mg/mL (551.15 mM)
SMILES O=C(NC1=NC=C(N)C=C1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 281.23
Poids de la formule 281.23
Pourcentage de pureté 99.71%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism