Learn More
WTW™ Capteur de température TFK™ 325
Code produit 10697291
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble unitSize
10697291 1 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10697291 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 102280
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les capteurs de température WTW sont utilisés avec des électrodes de pH et d’ORP qui ne possèdent pas leur propre capteur de température
Les mesures de pH et d’ORP doivent toujours avoir une indication de température. Pendant la mesure du pH, indication d’une température pour compenser l’effet de température, et documentation, avec mesure de l’ORP, uniquement à des fins de documentation. Pendant la mesure de l’ISE, il est important que l’étalonnage et la mesure soient effectués dans la même plage de températures. Les capteurs de température WTW sont utilisés avec des électrodes de pH et d’ORP qui ne possèdent pas leur propre capteur de température. Les capteurs de température sont équipés de deux fiches banane de 4 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Sonde de température
Longueur (métrique) 1 m
Longueur (métrique) du câble 1 m
Capteur Oui