Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire TFT-45.6
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
40 x 6 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Effectuez un très grand nombre d’applications grâce au rotor angulaire polyvalent Thermo Scientific™ TFT-45.6, qui inclut un vaste éventail de fonctionnalités.
Compatible avec :
Centrifugeuse sur pieds Thermo Scientific Sorvall WX Ultra
Recommandé dans les domaines suivants :
Défripeur de lipoprotéines de sérum, isolement de l’ADN et de virus dans plusieurs échantillons.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor angulaire TFT-45.6 |
| Matériau | Titane |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 40 x 6 mL |
| FCR max. | 238 859 x g (couronne extérieure), 204 252 x g (couronne intérieure) |
| Vitesse max. | 45 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 105,6 mm (couronne extérieure), 90,3 mm (couronne intérieure) |
| Rayon (métrique) Min. | 76,0 mm (couronne extérieure), 60,7 mm (couronne intérieure) |
| Facteur K | 44,1 (couronne extérieure)/49,6 (couronne intérieure) |
| Longueur max. du tube | 66 mm |
| Afficher plus |