Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire TFT-80.2
Code produit 12181690 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 x 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12181690 12 x 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12181690 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 54456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20200.00€
    19800.00€ / 1 pièces
    Économisez 400.00€
    1% de réduction
 Article restreint
En stock
Augmentez la capacité de traitement d’échantillons avec le rotor angulaire à 12 insitions Thermo Scientific™ TFT-80.2.
Augmentez le traitement de vos échantillons avec la capacité à 12 places du rotor à angles fixes Thermo Scientific™ TFT-80.2.
Recommandé dans les domaines suivants :
Isolement de protéines, de virus et d’ADN de petit volume.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire TFT-80.2
Matériau Titane
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 12 x 2 mL
FCR max. 429 643 x g
Vitesse max. 80 000 tr/min
Rayon (métrique) 60,1 mm
Rayon (métrique) Min. 33,9 mm
Facteur K 22,6
Longueur max. du tube 51 mm
Diamètre max. du tube 8 mm
Poids net 2,5 kg (5,5 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle 25°
Moy. RCF 335 994 x g
FCR min. 242 344 x g