Description
Augmentez le traitement de vos échantillons avec la capacité à 10 positions du rotor angulaire Thermo Scientific™ TFT-80.4 10 x 4,4 ml.
Recommandé dans les domaines suivants :
Isolement de protéines, de virus et d’ADN.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor angulaire TFT-80.4 |
| Matériau | Titane |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 10 x 4,4 mL |
| FCR max. | 468 246 x g |
| Vitesse max. | 80 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 65,5 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 34,1 mm |
| Facteur K | 25,8 |
| Longueur max. du tube | 60 mm |
| Afficher plus |