Learn More
Ebro Electronic™ Série de thermomètres à cœur TFX
GREENER_CHOICE
Code produit 10769598
Change view
Click to view available options
Type de sonde:
Arrondi
Fixe
Pointue, capteur pT1000
Pointues
Revêtement en verre
Comprend:
Câble en silicone
Pas de câble
Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions
Modèle:
TFX 410
TFX 410-1 & TPX 200
TFX 410-1 TPX 400
TFX 410-1 et TPX 100
TFX 410-1 et TPX 200-40
TFX 410-1 et TPX 300
TFX 410-1 et TPX 400-15
TFX 410-1 et TPX 440
TFX 420 et TPX 200
TFX 420 et TPX 400
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de sonde Comprend Modèle unitSize
10769598 Pointues Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions TFX 410-1 et TPX 400-15 1 pièce
10779598 Pointues Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions TFX 410-1 et TPX 440 1 pièce
10680323 Arrondi Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions TFX 410-1 et TPX 100 1 pièce
11733499 Pointue, capteur pT1000 Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions TFX 420 et TPX 400 1 pièce
10362643 Pointue, capteur pT1000 Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions TFX 420 et TPX 200 1 pièce
10694273 Fixe Câble en silicone TFX 410 1 pièce
11763509 Pointues Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions TFX 410-1 TPX 400 1 pièce
10555699 Pointues Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions TFX 410-1 et TPX 200-40 1 pièce
10535902 Revêtement en verre Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions TFX 410-1 et TPX 300 1 pièce
11773509 Arrondi Pas de câble TFX 410-1 & TPX 200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10769598 Fournisseur Ebro Electronic™ Code fournisseur 13404168A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Thermomètre précis et très robuste avec un grand écran
  • Grand affichage organisé clairement
  • Étanche avec une pile remplaçable
  • Durée de vie de la batterie d’environ 5 ans
  • Les applications en laboratoire, dans l’air, les fluides, les substances ductiles et pour la surveillance de procédés sont comprises.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE EN 13485, EN 12830
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Pour les laboratoires, les fluides, le contrôle de procédés, l’air, les substances ductiles
Hauteur (métrique) 109 mm
Comprend Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions
Longueur (métrique) 54 mm
Matériau Plastique ABS, Plastic
Modèle TFX 410-1 et TPX 400-15
Type de sonde Pointues
Résolution 0,1°C
Poids (métrique) 90 g
Type de produit Thermomètre à cœur de précision
Stockage de données Néant
Description With silicone cable
Température max. (impériale) 572°F
Température max. (métrique) 300°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +300 ou -50°C à +400°C
Calibrated Factory Calibrated
À utiliser avec (équipement) AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100
Autonomie de la batterie Approx. 5 Years
Type de batterie Lithium 3 V/Type CR 2477
Précision ±0,3°C
Immersion Length 120 mm
Affichage LCD
Largeur (métrique) 22 mm