missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ TGN 020

Description
TGN 020 is an aquaporin 4 (AQP4) channel blocker (IC50 = 3.1 μM). Increases regional cerebral blood flow and reduces ischemia-induced brain edema in mice.
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 mg |
| Type de produit | TGN 020 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 206.22 |
| Inhibiteurs | TGN 020 |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?