Learn More
Thermo Scientific™ Rotor Thermo Scientific™ TH13-6x50
Code produit 13496083 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité
13496083 6 x 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13496083 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18730.00€
    17700.00€ / 1 pièces
    Économisez 1030.00€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Obtenez un culottage et des séparations en gradients directement dans le fond du tube grâce à ce rotor, conçu pour des tubes à fond rond ou des tubes coniques.
Obtenez un culottage et des séparations en gradients directement dans le fond du tube grâce au rotor swing-out Thermo Scientific™ TH13-6 x 50 ml, conçu pour des tubes à fond rond ou des tubes coniques.
Les innovations du rotor—, que ce soit le changement de rotor Auto-Lock, l’identification instantanée de rotor Auto-ID ou les poignées rapides sur le couvercle de rotor—, réduisent le temps de configuration tout en garantissant la bonne fixation du rotor.
Changement de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé, à bouton-poussoir en moins de 3 secondes Sécurité et commodité accrues Aucun outil nécessaire Changement rapide des rotors et des applications
Identification instantanée de rotor Auto-ID
  • Identification immédiate de rotor Spécifications de rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse Réduction du temps de configuration, sécurité accrue
Poignée rapide
  • Accélère et simplifie le serrage du couvercle de rotor, garantit que le couvercle est bien en place Simplification et sécurisation du levage et du transport des rotors grâce à leur conception légère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à nacelles oscillantes TH13-6 x 50
Matériau En aluminium avec nacelles en titane
Type Rotor swing-out
Capacité 6 x 50 mL
FCR max. 30 314 x g
Vitesse max. 13 100 tr/min
Rayon (métrique) 107 mm
Rayon (métrique) Min. 33 mm
Facteur K 30 314 x g
Longueur max. du tube 104 mm
Diamètre max. du tube 29 mm
Poids net 7,2 kg (15,8 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX 6000 et 4000
Angle 90°
Biocontainment Oui