Learn More
TH34, MedChemExpress
Code produit 16487247
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16487247 5 mg
16480837 50 mg
16473116 25 mg
16444538 10 mg
16405396 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16487247 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111818
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress TH34, an HDAC6/8/10 inhibitor with IC50s of 4.6 μM, 1.9 μM, and 7.7 μM respectively, shows high selectivity over HDAC1/2/3.
TH34, an HDAC6/8/10 inhibitor with IC50s of 4.6 μM, 1.9 μM, and 7.7 μM respectively, shows high selectivity over HDAC1/2/3.
Spécification
Nom chimique ou matériau TH34
Forme physique Solid
CAS 2196203-96-8
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H16N2O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 150 mg/mL (585.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)C1=CC=C(C)C(NCC2=CC=CC=C2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 256.3
Poids de la formule 256.3
Pourcentage de pureté 98.41%
Qualité Research