Learn More
Thalidomide 4-fluoride, MedChemExpress
Code produit 16447826
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16447826 100 mg
16401916 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16447826 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY41547
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Thalidomide 4-fluoride (Cereblon ligand 4) is the Thalidomide-based Cereblon ligand used in the recruitment of CRBN protein. Thalidomide 4-fluoride (Cereblon ligand 4) can be connected to the ligand for IRAK4 protein by a linker to form PROTAC IRAK4 degrader-1 (HY-129966).
Thalidomide 4-fluoride (Cereblon ligand 4) is the Thalidomide-based Cereblon ligand used in the recruitment of CRBN protein. Thalidomide 4-fluoride (Cereblon ligand 4) can be connected to the ligand for IRAK4 protein by a linker to form PROTAC IRAK4 degrader-1 (HY-129966).
Spécification
Nom chimique ou matériau Thalidomide 4-fluoride
CAS 835616-60-9
Couleur Violet
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H9FN2O4
Quantité 100 mg
Synonyme Cereblon ligand 4 E3 ligase Ligand 4
Informations sur la solubilité DMSO : 300 mg/mL (1086.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C(CC2)C(NC2=O)=O)C(C3=C1C=CC=C3F)=O
Poids moléculaire (g/mol) 276.22
Poids de la formule 276.22
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder