Learn More
Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA, MedChemExpress
Code produit 16491019
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491019 1 g
16474916 100 mg
16440106 2 g
16421576 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491019 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103613
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA (Cereblon Ligand-Linker Conjugates 6 TFA) is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA (Cereblon Ligand-Linker Conjugates 6 TFA) is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Spécification
Nom chimique ou matériau Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA
CAS 1799711-25-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H23F3N4O8
Quantité 1 g
Synonyme Cereblon Ligand-Linker Conjugates 6 TFAE3 ligase Ligand-Linker Conjugates 19 TFA
Informations sur la solubilité DMSO : 42.86 mg/mL (82.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCCCNC(COC1=C(C(N2C(CCC3=O)C(N3)=O)=O)C(C2=O)=CC=C1)=O.FC(F)(F)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 516.42
Poids de la formule 516.42
Pourcentage de pureté 96.6%
Qualité Research
Forme physique Solid