missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG2-C2-NH2 TFA
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 576.48 g/mol |
| CAS | 1957235-75-4 |
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 10 TFA ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 24 TFA |
| Solubilité | H2O : 150 mg/mL (260.20 mM; Need ultrasonic) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?