Learn More
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG2-C2-NH2 TFA
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 576.48 g/mol |
| CAS | 1957235-75-4 |
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 10 TFA ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 24 TFA |
| Solubilité | H2O : 150 mg/mL (260.20 mM; Need ultrasonic) |