Learn More
Thalidomide
Product Code. 15483059
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15483059 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 15483059 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J60271.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.75€
    76.65€ / 100mg
    Économisez 20.10€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
CAS: 50-35-1 | C13H10N2O4 | 258.23 g/mol
Teratogenic compound found to inhibit HIV-1 replication and FGF-induced angiogenesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Thalidomide
CAS 50-35-1
Couleur Blanc
Formule moléculaire C13H10N2O4
Numéro MDL MFCD00153873
Quantité 100 mg
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,9255
Synonyme thalidomide, thalomid, +/--thalidomide, sedoval, 2-2,6-dioxopiperidin-3-yl isoindoline-1,3-dione, corronarobetin, psycholiquid, psychotablets, theophilcholine, algosediv
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO at 20mg/ml
Clé InChI UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C1N(C2CCC(=O)NC2=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Nom IUPAC 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 258.23
CID PubChem 5426
ChEBI CHEBI:74947
Poids de la formule 258.23
Forme physique Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Thalidomide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thalidomide