Learn More
Éthoxyde de thallium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thallium Ethoxide |
| CAS | 20398-06-5 |
| Formule moléculaire | C2 H6 O . Tl |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Ethoxythallium, Thallium Ethoxide, Thallium Monoethoxide, Thallium(1+) Ethoxide, Thallium(I) Ethoxide, Thallous Ethoxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H6O.Tl.H/c1-2-3;;/h3H,2H2,1H3;; |
| SMILES | [Tl].CCO |
| Nom IUPAC | éthanol;λ 1-thallane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 250.452 |
| Poids de la formule | 251.016 |