Learn More
Éthoxyde de thallium, TRC
Code produit 30451143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451143 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451143 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3388702.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium Ethoxide
CAS 20398-06-5
Formule moléculaire C2 H6 O . Tl
Quantité 2.5 g
Synonyme Ethoxythallium, Thallium Ethoxide, Thallium Monoethoxide, Thallium(1+) Ethoxide, Thallium(I) Ethoxide, Thallous Ethoxide
Formule InChI InChI=1S/C2H6O.Tl.H/c1-2-3;;/h3H,2H2,1H3;;
SMILES [Tl].CCO
Nom IUPAC éthanol;λ 1-thallane
Poids moléculaire (g/mol) 250.452
Poids de la formule 251.016