Learn More
Granulés de thallium, 6 mm (0,2 po) & moins, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11336498 100 g 100g
11326498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11336498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012131.22
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné dans de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-28-0
Formule moléculaire Tl
Poids moléculaire (g/mol) 204.38
Numéro MDL MFCD00134063
Clé InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
CID PubChem 5359464
ChEBI CHEBI:30440
Nom IUPAC thallium
SMILES [Tl]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium granules
Couleur Blue-White
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Granulométrie 6mm (0.2 in.) & down
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1707
Pourcentage de pureté 99.99%