Learn More
Tige de thallium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Alfa Aesar™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Thallium |
| Aspect | Rod |
| Quantité | 150 mm |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Metals basis) |
| Forme | Tige, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre |