Learn More
Tige de thallium, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 mm
150 mm
Conditionnement:
150mm
75mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337517 75 mm 75mm
11327517 150 mm 150mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012714.0Y
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-28-0
Formule moléculaire Tl
Poids moléculaire (g/mol) 204.38
Numéro MDL MFCD00134063
Clé InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
CID PubChem 5359464
ChEBI CHEBI:30440
Nom IUPAC thallium
SMILES [Tl]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium rod
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia.
Quantité 75 mm
Odeur Odorless
Poids ≈225g/150mm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.999%