Learn More
R&D Systems™ Thapsigargin
Code produit 18722754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18722754 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18722754 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1138/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.97€
    151.20€ / 1mg
    Économisez 16.77€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent inhibitor of SERCA ATPase
Potent inhibitor of sarco-endoplasmic reticulum Ca2+-ATPases. Causes ER stress; can be used to induce autophagy in mammalian cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thapsigargin
CAS 67526-95-8
Quantité 1 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C34H50O12
Poids de la formule 650.76
Pureté >97%
Poids moléculaire 650.76