Learn More
Thapsigargine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435169 1 mg 1mg
15425169 5 mg 5mg
15445169 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15435169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62866.M^
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67526-95-8 | C34H50O12 | 650.76 g/mol
Thapsigargin- induces down regulation of the EGF receptor is independent of protein kinase C activation. It is also used as an inducer of stored Ca2+ release.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La thapsigargine- induit une régulation du récepteur de l’EGF, indépendamment de l’activation de la protéine kinase C. Elle est également utilisée comme inducteur de la libération de Ca2+ stockée.
Solubilité
Soluble dans le DMSO (20 mg/ml), l’éthanol (20 mg/ml) et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67526-95-8
Formule moléculaire C34H50O12
Poids moléculaire (g/mol) 650.76
Numéro MDL MFCD00083511
Clé InChI IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
CID PubChem 126969181
SMILES CCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C(\C)=C/C)C(C)=C2[C@@H]3OC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]3(O)[C@H](C[C@](C)(OC(C)=O)[C@@H]12)OC(=O)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Thapsigargin
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,9272
Synonyme thapsigargin, unii-z96bq26rzd, z96bq26rzd, chembl96926, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid, 6-acetyloxy-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, 3s-3alpha,3abeta,4alpha,6beta,6abeta,7beta,8alpha z ,9balpha, tg1, --thapsigargin, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta,6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha,6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO (20mg/ml),ethanol (20mg/ml),and acetone.
Nom IUPAC Octanoate de [(3S,3aR,4S,6S,6aS,7S,8S,9bR)-6-acétyloxy-4-butanoyloxy-3,3a-dihydroxy-3,6,9-triméthyl-8-(2-méthylbut-2-énoyloxy)-2-oxo-4,5,6a,7,8,9b-hexahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl]
Poids de la formule 650.75
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Film solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thapsigargin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thapsigargin