Learn More
Thapsigargin, MedChemExpress
Code produit 16448377
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448377 5 mg
16411349 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16448377 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13433
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.
Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.
Spécification
Nom chimique ou matériau Thapsigargin
CAS 67526-95-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H50O12
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (153.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC(O[C@@H]1[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)=C2[C@@]1([H])[C@@](C)(OC(C)=O)C[C@H](OC(CCC)=O)[C@@]([C@@]3(O)C)(O)[C@@]2([H])OC3=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 650.75
Poids de la formule 650.75
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death