missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thapsigargin, MedChemExpress

Code produit p-200096555
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448377 5 mg
16411349 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16448377 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13433

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.

Thapsigargin, an endoplasmic reticulum (ER) stress inducer, is an inhibitor of microsomal Ca2+-ATPase. Thapsigargin efficiently inhibits coronavirus (HCoV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-2) replication in different cell types.

Spécification

Nom chimique ou matériau Thapsigargin
CAS 67526-95-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H50O12
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (153.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC(O[C@@H]1[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)=C2[C@@]1([H])[C@@](C)(OC(C)=O)C[C@H](OC(CCC)=O)[C@@]([C@@]3(O)C)(O)[C@@]2([H])OC3=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 650.75
Poids de la formule 650.75
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.