Learn More
Thapsigargin, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thapsigargin |
| Quantité | 2.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1 |
| Poids de la formule | 650.3302 |