Learn More
SymLine Le collecteur de purge Werner
Code produit 16257751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
1 x GLS80 (f) à 4 x GL45 (m)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Conditionnement
16257751 1 x GLS80 (f) à 4 x GL45 (m) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16257751 Fournisseur SymLine Code fournisseur 106660
Expédition estimée: 25-11-2026
Installez jusqu’à 4 SafetyCaps sur votre flacon de purge avec le Werner : SymLine. Collecteur européen de purge. Aucun danger, aucune contamination : protège les personnes, l’environnement et le système HPLC.
  • Manipulation sûre et facile : les capillaires sont fixés de manière fiable.
  • Les filtres à solvant ont suffisamment d’espace en raison de la grande ouverture GLS80.
  • LE SymLine. Le système pour la sécurité des solvants reste fermé en permanence, la chaîne de sécurité reste intacte pendant le processus de purge.
  • PE-HD, conducteur électrostatique
Spécification
À utiliser avec (application) Systèmes HPLC/UHPLC
Description Collecteur 4 voies Der Werner' pour flacon de rinçage HPLC GLS80, conducteur électrostatique PE-HD, 4 x GL45 (m)
À utiliser avec (équipement) Flacon de purge
Type Collecteur de purge
Canaux de solvant 4
Matériau HDPE
Couleur Noir
Diamètre du filetage 1 x GLS80 (f) à 4 x GL45 (m)