Learn More
Thénoyltrifluoroacétone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10214760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10214760 25 g Flacon en verre 25g
10163520 100 g Flacon en verre 100g
10185533 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10214760 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138610250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.20€
    70.65€ / 25g
    Économisez 11.55€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 326-91-0 | C8H5F3O2S | 222.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 326-91-0
Formule moléculaire C8H5F3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 222.18
Numéro MDL MFCD00005445
Clé InChI TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thenoyltrifluoroacetone, thenoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl, 4,4,4-trifluoro-1-thiophen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl butane-1,3-dione, perfluoroacetyl 2-thenoyl methane, alpha-thenoyltrifluoroacetone, 1-thenoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .alpha.-thenoyltrifluoroacetone
CID PubChem 5601
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-(thiophen-2-yl)butane-1,3-dione
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thenoyltrifluoroacetone
Point de fusion 40°C to 44°C
Couleur Beige à marron ou jaune
Point d’ébullition 96°C to 98°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 111°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 222.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Thenoyltrifluoroacetone